EP0030603303
Eppendorf® Microplate 96/V-PP
sterile (PCR clean), V-bottom clear wells, gray border, pkg of 80 plates (5 bags x 16 plates), DNA LoBind
About This Item
Polecane produkty
Materiały
V-bottom clear wells
polypropylene
sterylność
sterile (PCR clean)
Właściwości
DNA LoBind
gray border
opakowanie
pkg of 80 plates (5 bags x 16 plates)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030603303 (Europe)
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 wells
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Niezrównany, przezroczysty polipropylen (PP) zapewniający lepszą widoczność próbki
- 10349 Matrix: do 30% szybsza identyfikacja próbki i mniej błędów pipetowania dzięki etykietom alfanumerycznym o wysokim kontraście
- 10351 Konstrukcja studzienki: Zoptymalizowana geometria studzienek zapewniająca minimalną pozostałą objętość i doskonałe właściwości mieszania
- Podniesione krawędzie dołków i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne zamknięcie, nawet w przypadku zgrzewania na gorąco
- Wyjątkowa stabilność wirowania do 6000 × g
- Polipropylen gwarantuje wysoką odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i ekstremalne temperatury
- Wyprodukowane bez środków poślizgowych, plastocydów lub biocydów - materiałów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na testy biologiczne
- Gwarantowana funkcjonalność od -86 °C do 100 °C
- Możliwość autoklawowania (121 °C, 20 min)
- Dostępne z kodem kreskowym.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)