BR781668
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 350 μL, flat bottom, black
Synonim(y):
BRANDplates®, Microplates, pureGradeS
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black wells
flat bottom
polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt (F-bottom)
opakowanie
pack of 50 ea
pkg of (individually packaged)
producent / nazwa handlowa
BRAND 781668
rozmiar
350 μL
96 wells
pojemność robocza
350 μL
kolor
black
typ wiązania
non-treated surface