Kluczowe dokumenty
EP0030128966
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 384 wells
blue polypropylene plate, conical bottom colorless wells, pkg of 300 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
Materiały
blue polypropylene plate
conical bottom colorless wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt
opakowanie
pkg of 300 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030128966
metody
PCR: suitable
rozmiar
384 wells
maksymalna pojemność dołka
45 μm
pojemność robocza
-40 μL
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
Płytki do PCR "Eppendorf" Twin tec z 384 dołkami to wielkogabarytowe płytki do PCR stosowane w wysokowydajnych procesach PCR. Posiadają sztywne poliwęglanowe ramy, polipropylenowe studzienki i podniesione brzegi studzienek, zapewniając solidną płytkę ze skutecznym uszczelnieniem.
Zastosowanie
Płytki PCR Eppendorf "twin.tec" mogą być używane w wielu różnych zastosowaniach, takich jak
  • Standardowy PCR
  • PCR w czasie rzeczywistym
  • PCR o wysokiej wydajności
Cechy i korzyści
  • Płytki "Eppendorf" Twin tec PCR mają polipropylenowe studzienki o maksymalnej objętości 40?L.
  • Ulepszona konstrukcja obręczy zapewnia wydajne skanowanie kodów kreskowych i zautomatyzowane przepływy pracy.
  • Płytki można układać jedna na drugiej, co umożliwia wygodne przechowywanie i przenoszenie.
  • Płytki Twin tec PCR są kompatybilne z większością termocyklerów 384-dołkowych.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)