Kluczowe dokumenty
EP0030121155
Eppendorf® Safe-Lock micro test tubes
capacity 0.5 mL, amber, pack of 500 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.11
Materiały
amber
amber cap
amber tube
cap (plug seal)
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
neck thread Push fit
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030121155
pojemność
0.5 mL
Cechy i korzyści
Probówki 632 Safe-Lock chronią próbkę dzięki doskonałej stabilności wirowania, mają zoptymalizowane właściwości uszczelniające i niezawodnie zapobiegają parowaniu próbki. Funkcje obejmują:
Funkcje obejmują:
  • Zawiasowe wieczko Eppendorf Safe-Lock zapobiega niezamierzonemu otwarciu wieczka podczas inkubacji i przechowywania.
  • Polipropylen zapewnia wysoką odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i ekstremalne temperatury.
  • Wyprodukowane bez użycia środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów - substancji, które, jak wykazano, przedostają się z plastikowych materiałów eksploatacyjnych do próbki i negatywnie wpływają na wyniki testów biologicznych, 10339: Wyjątkowa stabilność wirowania do 30 000 × g zapobiega utracie próbki w wyniku pęknięcia probówki i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi próbkami.
  • Precyzyjne uszczelnienie pokrywy zapewnia minimalne tempo parowania podczas długotrwałego przechowywania.
  • Duża matowa pokrywa i boczna powierzchnia ułatwiająca etykietowanie.
  • Gwarantowana funkcjonalność w temperaturach od -86 °C do 100 °C.
  • Możliwość autoklawowania po otwarciu (121 °C, 20 min).
  • Dostępne z materiałem Eppendorf Protein i DNA LoBind dla maksymalnego odzysku cennych próbek.
Korzystając z systemu Eppendorf 30 000 × g składającego się z probówek Safe-Lock i wirówki 5430 R z wysokoobrotowym rotorem, zbadano wpływ względnej siły odśrodkowej (rcf), czasu wirowania i ilości izopropanolu na szybkość odzyskiwania plazmidowego DNA z wytrącania alkoholu. Wszystkie trzy czynniki odgrywają pewną rolę, przy czym rcf ma największy wpływ. Wirując probówki Eppendorf Safe-Lock Tubes z prędkością 30 000 × g, można było odzyskać prawie 90% DNA z 5-minutowego wirowania.
  • The hinged Eppendorf® Safe-Lock lid provides additional protection against unintentional lid opening during incubation and storage.
  • g-Safe®:Provides great centrifugation stability and prevents sample loss due to tube breakage
  • The optimized sealing properties ensures safety when working with hazardous samples and minimal evaporation rates during long-term storage.
  • The large frosted lid and wide side-surface area make labeling convenient.
  • Functions between temperatures -86 °C to 100 °C
  • Autoclavable when open (121 °C, 20 min)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)