Kluczowe dokumenty
EP0030120191
Eppendorf® Safe-Lock micro test tubes
capacity 1.5 mL, amber, pack of 1000 ea
Synonim(y):
probówki do mikrowirówek, probówki eppendorf, probówki z mikrofugą
About This Item
Kod UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.15
Materiały
amber
amber cap
amber tube
cap (plug seal)
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
Właściwości
graduations
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030120191
pojemność
1.5 mL
Cechy i korzyści
  • Polipropylen chroni przed naprężeniami chemicznymi i mechanicznymi oraz ekstremalnymi temperaturami.
  • The hinged Eppendorf® Safe-Lock lid provides additional protection against unintentional lid opening during incubation and storage.
  • g-Safe®:Provides great centrifugation stability and prevents sample loss due to tube breakage
  • The optimized sealing properties ensures safety when working with hazardous samples and minimal evaporation rates during long-term storage.
  • The large frosted lid and wide side-surface area make labeling convenient.
  • Functions between temperatures -86 °C to 100 °C
  • Autoclavable when open (121 °C, 20 min)
Inne uwagi
Wyprodukowane bez środków poślizgowych, plastyfikatorów i substancji biobójczych, które negatywnie wpływają na wyniki testów biologicznych.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)