Kluczowe dokumenty
EP0030113578
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 384
skirt, PCR clean, working volume 40 μL, colorless (with 2D SafeCode), pkg of 25 ea
Synonim(y):
Płyty
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.15
Materiały
colorless (with 2D SafeCode)
polypropylene
round wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
PCR clean
lid: no
skirt
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030113578
rozmiar
384 well
pojemność robocza
40 μL
przydatność
suitable for PCR
Opis ogólny
Płytka Eppendorf twin.tec PCR 384, z fartuchem, 40 µL, czysta do PCR, bezbarwna z kodem 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200) i kodem czytelnym dla człowieka, 25 płytek
Płytki do PCR twin.tec firmy Eppendorf łączą w sobie wyjątkowo cienkościenne studzienki z polipropylenu zapewniające optymalny transfer ciepła do próbki z wytrzymałymi ramkami z poliwęglanu zapewniającymi wysoką sztywność. Dzięki podniesionym krawędziom dołków, płytki twin.tec umożliwiają wysoce skuteczne uszczelnienie w celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego.
Cechy i korzyści
  • 3-poziomowe kodowanie dla bezpiecznej identyfikacji próbek i zbiorników
  • Kody po trzech stronach płytki dla elastycznego odczytu
  • Funkcja korekcji błędów ECC 200 umożliwia bezpieczny odczyt kodów z maksymalnie 30% uszkodzonych kodów
  • Dodatkowe, specyficzne dla ID informacje na płytkach dostępne za pośrednictwem Eppendorf DataPort do celów dokumentacyjnych
  • Bezpośredni import do oprogramowania eLabInventory i eLabJournal dla wygodnej obsługi
  • Możliwość importu do innych systemów baz danych
  • Wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu zapewniającego najwyższą czystość próbek
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)