EP0030000935
Eppendorf® epT.I.P.S.® standard
volume range × L 50-1250 μL × 76 mm, green, pack of 1000 ea (4 bags × 250 tips)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
maksymalna pojemność:
1.25 mL
volume range × L:
50-1250 μL × 76 mm
sterylność:
non-sterile
opakowanie:
pack of 1000 ea (4 bags × 250 tips)
producent / nazwa handlowa:
Eppendorf® 0030000935
Polecane produkty
Materiały
green
polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1000 ea (4 bags × 250 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030000935
maksymalna pojemność
1.25 mL
volume range × L
50-1250 μL × 76 mm
Opis ogólny
Jakość Eppendorf zapewnia wydajne działanie dzięki ścisłemu dopasowaniu i precyzyjnemu kształtowi. Niski poziom zwilżania oraz wysoka odporność chemiczna i termiczna. Dobra stabilność wirowania i doskonała przezroczystość materiału. Kodowane kolorystycznie opakowanie jest ciemnozielone i zawiera bezbarwne końcówki.
Zastosowanie
Obsługa cieczy
Cechy i korzyści
- Oryginalne, wysokiej jakości końcówki do pipet Eppendorf pakowane w zamykane torebki.
- Dostępne w rozmiarach od 10 µL do 10 ml w klasie czystości Eppendorf epT.I.P.S. Standardowe końcówki 200 µL, 300 µL i 1000 µL są również dostępne w kolorze żółtym i niebieskim.
- Standardowe końcówki do pipet epT.I.P.S. można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 °C w ciągu 20 minut.
- Drobne, cofnięte lub wydłużone końcówki ułatwiają pracę z małymi objętościami.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)