Kluczowe dokumenty
EP0030000897
Eppendorf® epT.I.P.S.® standard
volume range 2-300 μL, yellow polypropylene, pack of 1000 ea (2 bags × 500 tips)
Synonim(y):
Końcówki do pipet Eppendorf
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiały
yellow polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1000 ea (2 bags × 500 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030000897
dostępność
available only in (India)
maksymalna pojemność
300 μL
zakres pojemności
2-300 μL
pojemność
300 μL
Opis ogólny
Jakość Eppendorf zapewnia wydajne działanie dzięki ścisłemu dopasowaniu i precyzyjnemu kształtowi. Niski poziom zwilżania oraz wysoka odporność chemiczna i termiczna. Dobra stabilność wirowania i doskonała przezroczystość materiału. Kodowane kolorystycznie opakowanie jest ciemnozielone i zawiera bezbarwne końcówki.
Zastosowanie
Obsługa cieczy
Cechy i korzyści
  • Końcówki można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C w ciągu 20 minut.
  • Wysokiej jakości oryginalne pipety pakowane w zamykane torebki
  • Łatwa praca z małymi objętościami próbek dzięki cienkim, cofniętym lub wydłużonym końcówkom
  • Oryginalne, wysokiej jakości końcówki do pipet Eppendorf pakowane w zamykane torebki.
  • Dostępne w rozmiarach od 10 µL do 10 ml w klasie czystości Eppendorf epT.I.P.S. Standardowe końcówki 200 µL, 300 µL i 1000 µL są również dostępne w kolorze żółtym i niebieskim.
  • Standardowe końcówki do pipet epT.I.P.S. można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 °C w ciągu 20 minut.
  • Drobne, cofnięte lub wydłużone końcówki ułatwiają pracę z małymi objętościami.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)