Kluczowe dokumenty
EMU066051
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Sod3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGCTGGCTTTGCTTCTCTTGGCCAGCCCAATGACCTTCCTCCCATTTGCTGACCACTCCCCCGGGCTGGCCTCCCTGCTGCTCGCTCACATAACAGCCAGCTGGACAGCTCTGGGGAGGCAACTCAGAGGCTCTTCCTCCGGCCTCTAGCTGGGTGCTGGCCTGAACTTCACCAGAGGGAAAGAGCTCTTGGGAGAGCCTGACAGGTGCAGAGAACCTCAGCCATGTTGGCCTTCTTGTTCTACGGCTTGCTACTGGCGGCCTGTGGCTCTGTCACCATGTCAAATCCAGGGGAGTCCAGCTTCGACCTAGCAGACAGGCTTGACCCGGTTGAGAAGATAGACAGGCTTGACCTGGTTGAGAAGATAGGCGACACGCATGCCAAAGTGCTGGAGATCTGGATGGAGCTAGGACGAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yan-Dong Wang et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 29(2), 322-331 (2014-12-17)
The farnesoid X receptor (FXR) is a key metabolic and homeostatic regulator in the liver. In the present work, we identify a novel role of FXR in antagonizing c-Jun N-terminal kinase (JNK) signaling pathway in liver carcinogenesis by activating superoxide
Dominga Iacobazzi et al.
Antioxidants & redox signaling, 21(11), 1591-1604 (2014-02-12)
Vascular wall-resident progenitor cells hold great promise for cardiovascular regenerative therapy. This study evaluates the impact of oxidative stress on the viability and functionality of adventitia-derived progenitor cells (APCs) from vein remnants of coronary artery bypass graft (CABG) surgery. We