Kluczowe dokumenty
GEPA45011
ECL Plex G-A-R IgG, Cy®5
Cytiva PA45011, pack of 150 μg
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 150 μg
producent / nazwa handlowa
Cytiva PA45011
warunki przechowywania
protect from light
kolor
Blue
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
7752 Przeciwciała sprzężone z Cy2-, Cy3- i Cy5 są częścią zoptymalizowanego systemu do analizy ilościowej przy użyciu fluorescencyjnego Western blottingu.
Zastosowanie
System ECL Plex Western Blotting jest zoptymalizowany do wykrywania pojedynczych białek, jak również multipleksowego wykrywania białek przy użyciu przeciwciał drugorzędowych ECL Plex CyDye-Conjugated i Hybond-LFP (niskofluorescencyjna membrana PVDF) lub Hybond ECL (membrana nitrocelulozowa). Zoptymalizowane przeciwciała wykazują wysoką czułość, bardzo dobry zakres dynamiczny i niską lub zerową reaktywność krzyżową. Technologia CyDye jest niezawodna, niezawodna i zapewnia dokładną kwantyfikację. System został zoptymalizowany pod kątem skanera Typhoon 9410, ale jest kompatybilny z wieloma fluorescencyjnymi skanerami laserowymi i kamerami CCD.
Produkty wymienione poniżej są zoptymalizowane do użytku z systemem ECL Plex Western Blotting:
  • Przeciwciała ECL Plex sprzężone z CyDye: A43009, PA43010, PA45009, PA45010, PA45011, PA45012
  • Hybond ECL: RPN2020D, RPN78D, RPN203D i RPN3032D
  • Hybond-LFP: RPN2020LFP, RPN2020LFP3, RPN1416LFP i RPN303LFP
  • Znaczniki fluorescencyjne ECL Plex Rainbow: RPN850 i RPN85
  • Bufor blokujący: RPN412
  • Pakiety kombinacji ECL Plex: RPN998 i RPN999
Cechy i korzyści
  • 7752 Przeciwciała sprzężone z Cy2-, Cy3- i Cy5 są częścią zoptymalizowanego systemu do analizy ilościowej przy użyciu fluorescencyjnego western blottingu.
  • Technologia fluorescencyjna7769 umożliwia wykrywanie wielu długości fali.
  • Dostępne są opakowania zwykłe (600 μg) i startowe (150 μg).
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
CyDye:
Cy3B: Ten produkt jest wytwarzany na wyłącznej licencji Carnegie Mellon University i jest objęty patentem USA nr 6,133,445 oraz równoważnymi patentami i zgłoszeniami patentowymi w innych krajach.
CyQ (lub Cy5Q lub Cy7Q): Produkty te są objęte patentem USA nr 6,828,116 oraz równoważnymi patentami i zgłoszeniami patentowymi w innych krajach w imieniu Cytiva.
CytoCy5S: Zastosowanie tego produktu w teście reporterowym genu NTR jest przedmiotem patentu USA nr 7,579,140 w imieniu Cytiva.
CypHer5E: Ten produkt lub jego części są wytwarzane na licencji Carnegie Mellon University i są objęte patentem USA nr 7,615,646.
Cy i CyDye są znakami towarowymi firmy Cytiva lub jednej z jej spółek zależnych.
Zakup produktów CyDye obejmuje ograniczoną licencję na używanie produktów CyDye do wewnętrznych badań i rozwoju, ale nie do celów komercyjnych. Licencja na używanie znaków towarowych Cy i CyDye do celów komercyjnych podlega osobnej umowie licencyjnej z firmą Cytiva. Wykorzystanie komercyjne obejmuje:
1. Sprzedaż, dzierżawę, licencję lub inne przekazanie materiału lub jakiegokolwiek materiału uzyskanego lub wyprodukowanego na jego podstawie.
2. Sprzedaż, dzierżawę, licencję lub inne przyznanie praw do korzystania z tego materiału lub jakiegokolwiek materiału z niego pochodzącego lub wytworzonego.
3. Wykorzystanie tego materiału do świadczenia odpłatnych usług na rzecz osób trzecich, w tym badań kontraktowych i badań przesiewowych leków.
Jeśli potrzebujesz licencji komercyjnej na używanie znaków towarowych Cy i CyDye, skontaktuj się z LSlicensing@cytiva.com.
Jeśli potrzebujesz licencji komercyjnej na używanie tego materiału, a jej nie posiadasz, zwróć ten materiał nieotwarty do Cytiva Bio-Sciences AB, Bjorkgatan 30, SE-751 84 Uppsala, Szwecja, a wszelkie pieniądze zapłacone za materiał zostaną zwrócone.
Cy is a registered trademark of Cytiva
CyDye is a trademark of Cytiva
ECL Plex is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)