Kluczowe dokumenty
EMU055151
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Hdac6
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTGGTACTTCCCATCGCCTATGAGTTTAACCCAGAACTGGTGCTGATCTCAGCTGGCTTTGATGCTGCACAAGGGGATCCGCTGGGGGGCTGCCAAGTAACACCGGAAGGTTATGCCCACCTCACCCACCTACTGATGGGCCTTGCTGGTGGCCGTATTATTCTTATTCTAGAGGGTGGATACAATTTGGCATCTATCTCTGAGTCTATGGCTGCCTGCACCCATTCCCTCCTTGGAGACCCACCACCCCAGCTTACTTTGCTGCGACCGCCACAGTCAGGAGCCCTGGTTTCAATCAGTGAGGTCATCCAAGTCCATCGCAAATACTGGCGCAGTTTGCGGTTGAGTAAAATGGAAGACAAGGAAGAATGCTCTAGTTCTAGGCTTGTCGTCAAGAAGTTGCCCCCAACAGCCAGTCCTGTATCAGCTAAGGAAATGACCACACCGAAAGGAAAGGTTCCTGAAGAAAGCGTGAGGAAGACCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Smita Salian-Mehta et al.
The Journal of biological chemistry, 290(22), 14045-14056 (2015-04-16)
The impact of histone deacetylases (HDACs) in the control of gonadotropin releasing hormone (GnRH) neuronal development is unknown. We identified an increase in many HDACs in GT1-7 (differentiated) compared with NLT (undifferentiated) GnRH neuronal cell lines. Increased HDAC9 mRNA and
Regina Kanski et al.
Journal of cell science, 127(Pt 20), 4368-4380 (2014-08-17)
Glial fibrillary acidic protein (GFAP) is the main intermediate filament in astrocytes and is regulated by epigenetic mechanisms during development. We demonstrate that histone acetylation also controls GFAP expression in mature astrocytes. Inhibition of histone deacetylases (HDACs) with trichostatin A
Yixuan Li et al.
Molecular and cellular biology, 35(20), 3547-3565 (2015-08-05)
Histone deacetylase (HDAC) inhibition leads to cell cycle arrest in G1 and G2, suggesting HDACs as therapeutic targets for cancer and diseases linked to abnormal cell growth and proliferation. Many HDACs are transcriptional repressors. Some may alter cell cycle progression
María-Soledad Valera et al.
Retrovirology, 12, 53-53 (2015-06-25)
Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) has evolved a complex strategy to overcome the immune barriers it encounters throughout an organism thanks to its viral infectivity factor (Vif), a key protein for HIV-1 infectivity and in vivo pathogenesis. Vif interacts