Kluczowe dokumenty
EHU134001
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TCF7L2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TACCACAGCAAGGTCAACCAGTGTACCCAATCACGACAGGAGGATTCAGACACCCCTACCCCACAGCTCTGACCGTCAATGCTTCCATGTCCAGGTTCCCTCCCCATATGGTCCCACCACATCATACGCTACACACGACGGGCATTCCGCATCCGGCCATAGTCACACCAACAGTCAAACAGGAATCGTCCCAGAGTGATGTCGGCTCACTCCATAGTTCAAAGCATCAGGACTCCAAAAAGGAAGAAGAAAAGAAGAAGCCCCACATAAAGAAACCTCTTAATGCATTCATGTTGTATATGAAGGAAATGAGAGCAAAGGTCGTAGCTGAGTGCACGTTGAAAGAAAGCGCGGCCATCAACCAGATCCTTGGGCGGAGGTGGCATGCACTGTCCAGAGAAGAGCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jia Cui et al.
Aging, 12(2), 1591-1609 (2020-01-24)
Islet β cell mass reduction induced by glucose fluctuation is crucial for the development and progression of T2DM. Chikusetsu saponin IVa (CHS) had protective effects against DM and related injuries. Here we aimed to investigate the role of CHS in
J Wang et al.
British journal of cancer, 111(1), 112-124 (2014-05-31)
Invasion and metastasis remain a critical issue in cervical cancer. However, the underlying mechanism of it in cervical cancer remains unclear. The newly discovered protein, TBLR1, plays a crucial role in regulating various key cellular functions. In this study, western
Chong Chen et al.
Cancer research, 75(8), 1725-1735 (2015-03-07)
Considerable evidence suggests that proinflammatory pathways drive self-renewal of cancer stem-like cells (CSC), but the underlying mechanisms remain mainly undefined. Here we report that the let7 repressor LIN28B and its regulator IKBKB (IKKβ) sustain cancer cell stemness by interacting with