Z215252
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm, blade diam. 140 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Cowie
Długość
550 mm
średnica ostrza
140 mm
wałek śr.
9.5 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z215252-1EA | 4061833568545 |