Kluczowe dokumenty
EHU091241
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human GRB2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCCTCTCACTTTGGTTGGAACTTTAGGGGGTGGGAGGGGGCGTTGGATTTAAAAATGCCAAAACTTACCTATAAATTAAGAAGAGTTTTTATTACAAATTTTCACTGCTGCTCCTCTTTCCCCTCCTTTGTCTTTTTTTTCATCCTTTTTTCTCTTCTGTCCATCAGTGCATGACGTTTAAGGCCACGTATAGTCCTAGCTGACGCCAATAATAAAAAACAAGAAACCAAGTGGGCTGGTATTCTCTCTATGCAAAATGTCTGTTTTAGTTGGAATGACTGAAAGAAGAACAGCTGTTCCTGTGTTCTTCGTATATACACACAAAAAGGAGCGGGCAGGGCCGCTCGATGCCTTTGCTGTTTAGCTTCCTCCAGAGGAGGGGACTTGTAGGAATCTGCCTTCCAGCCCAGACCCCCAGTGTATTTT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yueyue Yang et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 133, 111056-111056 (2021-01-01)
Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a progressive and lethal cardiopulmonary. Pulmonary vascular remodeling (PVR) caused by excessive proliferation and apoptosis resistance of pulmonary artery smooth muscle cells (PASMCs) is the chief pathological feature of PAH. Dioscin is a natural product
Yolaine Cavignac et al.
PloS one, 10(6), e0131614-e0131614 (2015-06-30)
While it is well established that human cytomegalovirus (HCMV) upregulates many cellular proteins and incorporates several of them into its virion, little is known about the functional relevance of such virus-host interactions. Two cellular proteins, Grb2 and DDX3, gained our