Kluczowe dokumenty
EHU072201
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human LONP1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACAGCAATGAGTCGGATGTGGTCGAGAGCCTGGATGAAATCTACCACACGGGGACGTTTGCCCAGATCCATGAGATGCAGGACCTTGGGGACAAGCTGCGCATGATCGTCATGGGACACAGAAGAGTCCATATCAGCAGACAGCTGGAGGTGGAGCCCGAGGAGCCGGAGGCGGAGAACAAGCACAAGCCCCGCAGGAAGTCAAAGCGGGGCAAGAAGGAGGCGGAGGACGAGCTGAGCGCCAGGCACCCGGCGGAGCTGGCGATGGAGCCCACCCCTGAGCTCCCGGCTGAGGTGCTCATGGTGGAGGTAGAGAACGTTGTCCACGAGGACTTCCAGGTCACGGAGGAGGTGAAAGCCCTGACTGCAGAGATCGTGAAGACCATCCGGGACATCATTGCCTTGAACCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Olga Zurita Rendón et al.
Molecular and cellular biology, 38(20) (2018-08-01)
LONP1, an AAA+ mitochondrial protease, is implicated in protein quality control, but its precise role in this process remains poorly understood. In this study, we have investigated the role of human LONP1 in mitochondrial proteostasis and gene expression. Depletion of
Shiyuan Huang et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 319(6), C1020-C1028 (2020-09-17)
Myoblast differentiation is a crucial process for myogenesis. Mitochondria function as an energy-providing machine that is critical to this process, and mitochondrial dysfunction can prevent myoblasts from fusing into myotubes. However, the molecular mechanisms underlying the dynamic regulation of mitochondrial
Marie Lagouge et al.
PLoS genetics, 11(8), e1005423-e1005423 (2015-08-08)
We have studied the in vivo role of SLIRP in regulation of mitochondrial DNA (mtDNA) gene expression and show here that it stabilizes its interacting partner protein LRPPRC by protecting it from degradation. Although SLIRP is completely dependent on LRPPRC