AB3832
Anti-Ezrin (Thr567)/Radixin (Thr564)/Moesin (Thr558) Antibody, phospho-specific
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Anty-EBP50, Anty-NHERF, Anty-NHERF-1, Anty-NHERF1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
monkey, human, mouse, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr567)
informacje o genach
human ... SLC9A3R1(9368)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Cytoskeleton
Immunohistochemistry (paraffin): 1:50
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Cerebral cortex, basal ganglia, hippocampus, hypophysis, and optic nerve
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2