AB3843
Anti-Ezrin/Radixin/Moesin Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Anti-EBP50, Anti-NHERF, Anti-NHERF-1, Anti-NHERF1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, monkey, rat, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC9A3R1(9368)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Immunohistochemistry (Paraffin): 1:50. Positive control tissue is breast carcinoma. Cellular localization is membrane and cytoplasm
Immunocytochemistry (IF): 1:100
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2