Kluczowe dokumenty
EHU071991
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human VCP
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGAAGCCATCAATGAGGACAACAGTGTGGTGTCCTTGTCCCAGCCCAAGATGGATGAATTGCAGTTGTTCCGAGGTGACACAGTGTTGCTGAAAGGAAAGAAGAGACGAGAAGCTGTTTGCATCGTCCTTTCTGATGATACTTGTTCTGATGAGAAGATTCGGATGAATAGAGTTGTTCGGAATAACCTTCGTGTACGCCTAGGGGATGTCATCAGCATCCAGCCATGCCCTGATGTGAAGTACGGCAAACGTATCCATGTGCTGCCCATTGATGACACAGTGGAAGGCATTACTGGTAATCTCTTCGAGGTATACCTTAAGCCGTACTTCCTGGAAGCGTATCGACCCATCCGGAAAGGAGACATTTTTCTTGTCCGTGGTGGGATGCGTGCTGTGGAGTTCAAAGTGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wallaya Phongphaew et al.
Virus research, 228, 114-123 (2016-12-05)
Valosin-containing protein (VCP) is classified as a member of the type II AAA
Katrin Schweitzer et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 20(1), 58-70 (2015-10-16)
Cullin-RING-ubiquitin-ligase (CRL)-dependent ubiquitination of the nuclear factor kappa B (NF-κB) inhibitor IκBα and its subsequent degradation by the proteasome usually precede NF-κB/RelA nuclear activity. Through removal of the CRL-activating modification of their cullin subunit with the ubiquitin (Ub)-like modifier NEDD8
Richard Wargachuk et al.
Cellular signalling, 30, 50-58 (2016-11-27)
GPCRs form signalling complexes with other receptors as part of dimers, G proteins and effector partners. A proteomic screen to identify proteins that associate with the β
Sevil Cayli et al.
Theriogenology, 158, 196-206 (2020-09-24)
p97/valosin-containing protein (VCP) is expressed in many cells and plays critical functions in a broad range of diverse cellular processes. Because it is expressed in the mouse testes, predominantly in Sertoli cells, and is known to play a critical role
Xing Guo et al.
Biochimica et biophysica acta, 1863(2), 552-559 (2016-12-04)
Proteasome-dependent turnover of mitochondrial outer membrane (OMM)-associated proteins is one of the mechanisms for maintaining proper mitochondrial quality and function. However, the underlying pathways and their implications in human disease are poorly understood. Huntington's disease (HD) is a fatal, inherited