Kluczowe dokumenty
EHU088831
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RAB1A
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACCGTCTCCACAAAGGTCAGAGATTGTAAATGGTCAATACTGACTTTTTTTTTATTCCCTTGACTCAAGACAGCTAACTTCATTTTCAGAACTGTTTTAAACCTTTGTGTGCTGGTTTATAAAATAATGTGTGTAATCCTTGTTGCTTTCCTGATACCAGACTGTTTCCCGTGGTTGGTTAGAATATATTTTGTTTTGATGTTTATATTGGCATGTTTAGATGTCAGGTTTAGTCTTCTGAAGATGAAGTTCAGCCATTTTGTATCAAACAGCACAAGCAGTGTCTGTCACTTTCCATGCATAAAGTTTAGTGAGATGTTATATGTAAGATCTGATTTGCTAGTTCTTCCTTGTAGAGTTATAAATGGAAAGATTACACTATCTGATTAATAGTTTCTTCATACTCTGCATATAATTTGTGGCTGCAGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuehui Zhang et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 202(1), 194-206 (2018-11-21)
Uncontrolled inflammatory response during sepsis predominantly contributes to the development of multiorgan failure and lethality. However, the cellular and molecular mechanisms for excessive production and release of proinflammatory cytokines are not clearly defined. In this study, we show the crucial