Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
ZRB1917
Sigma-Aldrich
Anti-NSE/Enolase-2 Antibody, clone 2J18-H1 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Gamma-enolaza; EC:4.2.1.11; hydrolaza 2-fosfo-D-glicerynianu; enolaza neuronowa; enolaza specyficzna dla neuronów
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2J18-H1, recombinant monoclonal
opis
2J18-H1 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 47.27 kDa
observed mol wt ~48 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey, canine, bovine, feline, porcine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminus
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ENO2(2026)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2J18-H1 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa enolazę specyficzną dla neuronów (NSE/Enolase-2). Celuje w epitop w obrębie 19 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 19 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej enolazy specyficznej dla neuronów (NSE/Enolase-2).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek Jurkat.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło NSE/Enolazę-2 w lizacie komórek Jurkat.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło NSE/Enolazę-2 w lizatach z komórek C6, mózgu szczura i tkanki myszy oraz komórek SHSY5Y.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd NSE/Enolase-2 z KD wynoszącym 4,5 x 10-9 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło NSE/Enolazę-2 w skrawkach tkanki ludzkiej kory mózgowej.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Gamma-enolaza (UniProt: P09104; znana również jako EC:4.2.1.11, 2-phospho-D-glycerate hydrolyase, Enolase 2, Neural enolase, Neuron-specific enolase, NSE) jest kodowana przez gen ENO2 (Gene ID: 2026) u człowieka. U kręgowców opisano trzy izozymy enolazy, które są wyrażane przez różne geny. Są one znane jako enolaza , która jest wszechobecna; enolaza β jest formą specyficzną dla mięśni, a enolaza jest formą specyficzną dla neuronów (NSE). NSE jest wysoce specyficznym markerem dla neuronów i obwodowych komórek neuroendokrynnych. NSE wykazuje właściwości neurotroficzne i neuroprotekcyjne w szerokim spektrum neuronów ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Jest wyrażany jako - i jako -dimer, jest późnym wydarzeniem w różnicowaniu neuronalnym. W związku z tym może służyć jako użyteczny wskaźnik dojrzewania neuronów. Jego poziomy we krwi pępowinowej są przydatne w potwierdzaniu diagnozy nerwiaka niedojrzałego u noworodków. Może być również stosowany jako ilościowy miernik uszkodzenia mózgu po udarze niedokrwiennym, krwotoku śródmózgowym, drgawkach itp. Zwiększony poziom NSE w surowicy obserwuje się również w różnych nowotworach. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Isgro, MA., et al. (2015). Adv. Exp. Med. Biol. 867:125-43).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał do dna fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)