Kluczowe dokumenty
EHU063521
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human UBE2D2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AATGGCAGCATTTGTCTTGATATTCTACGATCACAGTGGTCTCCAGCACTAACTATTTCAAAAGTACTCTTGTCCATCTGTTCTCTGTTGTGTGATCCCAATCCAGATGATCCTTTAGTGCCTGAGATTGCTCGGATCTACAAAACAGATAGAGAAAAGTACAACAGAATAGCTCGGGAATGGACTCAGAAGTATGCGATGTAATTAAAGAAATTATTGGATAACCTCTACAAATAAAGATAGGGGAACTCTGAAAGAGAAAGTCCTTTTGATTTCCATTTGACTGCTTTCTATGAGCCCACGCCTCATCTTCCCCTGTGCACATGTTTACCTGATACAGCAGTGCTGCGTGTTGTACATACTTGGAACAACAAACTAGAAATACTGTACTTCTGTACCAACATTGCCTCCTAGCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aitor Garzia et al.
Nature communications, 8, 16056-16056 (2017-07-08)
Cryptic polyadenylation within coding sequences (CDS) triggers ribosome-associated quality control (RQC), followed by degradation of the aberrant mRNA and polypeptide, ribosome disassembly and recycling. Although ribosomal subunit dissociation and nascent peptide degradation are well-understood, the molecular sensors of aberrant mRNAs
Qingshui Wang et al.
Biomolecules, 9(4) (2019-04-20)
Death Associated Protein Kinase 1 (DAPK1) is an important signaling kinase mediating the biological effect of multiple natural biomolecules such as IFN-γ, TNF-α, curcumin, etc. DAPK1 is degraded through both ubiquitin-proteasomal and lysosomal degradation pathways. To investigate the crosstalk between