03-232
Ludzki rekombinowany enzym aktywujący ubikwitynę E1 (His-tag)
Human recombinant Ubiquitin activating enzyme E1 (His-tag).
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Polecane produkty
Opis ogólny
Ludzki rekombinowany enzym aktywujący ubikwitynę E1 (His-tag)
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Sygnalizacja komórkowa
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Sygnalizacja komórkowa
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Ludzki rekombinowany enzym aktywujący ubikwitynę E1 (His-tag).
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
W płynie zawierającym 50 mM Tris-HCl, pH 7,5, zawierającym 1,0 mM DTT. Roztwór zamrożony.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 12 miesięcy w temperaturze -80°C od daty otrzymania. Unikać wielokrotnych cykli zamrażania/rozmrażania.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2