Kluczowe dokumenty
SRP0441
Sigma-Aldrich
UBE3A active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥72% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
HPVE6A, ubiquitin protein ligase E3A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥72% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
99.8 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... UBE3A(7337)
Opis ogólny
Ludzki UBE3A (var1) (GenBank Accession No. NM_130838) aminokwasy 2-końcowe z N-końcowym tagiem His-FLAG, MW=99,8 kDa, wyrażony w systemie ekspresji komórek Sf9 zakażonych bakulowirusem.
Zastosowanie
Przydatny w połączeniu z E1 i E2 do badania kinetyki enzymów, badań przesiewowych inhibitorów i profilowania selektywności.
Postać fizyczna
Formuła w 40 mM Tris-HCl, pH 8,0, 110 mM NaCl, 2,2 mM KCl, 250 mM imidazolu, 20% glicerolu i 3 mM DTT.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stefania Corvaglia et al.
Scientific reports, 4, 5366-5366 (2014-06-21)
Intrinsically Disordered Proteins (IDPs) are characterized by the lack of well-defined 3-D structure and show high conformational plasticity. For this reason, they are a strong challenge for the traditional characterization of structure, supramolecular assembly and biorecognition phenomena. We show here
Laura Caldinelli et al.
BMC biotechnology, 13, 32-32 (2013-04-06)
Human α-synuclein is a small-sized, natively unfolded protein that in fibrillar form is the primary component of Lewy bodies, the pathological hallmark of Parkinson's disease. Experimental evidence suggests that α-synuclein aggregation is the key event that triggers neurotoxicity although additional
Eui-Man Jung et al.
International journal of molecular medicine, 28(5), 697-704 (2011-08-13)
Some human embryonic stem cell lines have shown genomic instabilities over long-term culture. To study the controversial origin of the SCNT-hES-1 line, which was derived from autologous somatic cell nuclear transfer (SCNT), we compared the expression and methylation patterns of
Lisa Fellner et al.
Glia, 61(3), 349-360 (2012-10-31)
Alpha-synucleinopathies (ASP) are neurodegenerative disorders, characterized by accumulation of misfolded α-synuclein, selective neuronal loss, and extensive gliosis. It is accepted that microgliosis and astrogliosis contribute to the disease progression in ASP. Toll-like receptors (TLRs) are expressed on cells of the
Yunden Jinsmaa et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 366(1), 113-124 (2018-04-28)
The catecholaldehyde hypothesis posits that 3,4-dihydroxyphenylacetaldehyde (DOPAL), an obligate intermediary metabolite of dopamine, is an autotoxin that challenges neuronal homeostasis in catecholaminergic neurons. DOPAL toxicity may involve protein modifications, such as oligomerization of α-synuclein (AS). Potential interactions between DOPAL and