Kluczowe dokumenty
E4779
Sigma-Aldrich
Anti-EphB4 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: 5-15 μg/mL using cells and tissues
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ephb4(13846)
Immunogen
purified recombinant mouse EphB4 extracellular domain expressed in mouse NSO cells.
Działania biochem./fizjol.
Receptor EPH B4 jest kinazą białkowo-tyrozynową należącą do podrodziny receptorów efrynowych. Receptory EphB i ligandy EphrinB mają regulacyjny wpływ na funkcję komórek śródbłonka, angiogenezę, migrację, wzrost i przeżycie komórek.
Postać fizyczna
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline with 5% trehalose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andreas Benn et al.
Biomolecules, 10(3) (2020-03-27)
Vascular development is an orchestrated process of vessel formation from pre-existing vessels via sprouting and intussusceptive angiogenesis as well as vascular remodeling to generate the mature vasculature. Bone morphogenetic protein (BMP) signaling via intracellular SMAD1 and SMAD5 effectors regulates sprouting
Ombretta Salvucci et al.
Advances in cancer research, 114, 21-57 (2012-05-17)
Eph receptor tyrosine kinases and their Ephrin ligands represent an important signaling system with widespread roles in cell physiology and disease. Receptors and ligands in this family are anchored to the cell surface; thus Eph/Ephrin interactions mainly occur at sites
eph, the largest known family of putative growth factor receptors.
N L Tuzi et al.
British journal of cancer, 69(3), 417-421 (1994-03-01)