Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA013388
Sigma-Aldrich
Anti-TBC1D15 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-TBC1 domain family member 15
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
DSKLLIESLEKYVVLCESPQDKRTLLVNCQNKSLSQSFENLLDEPAYGLIQKIKKDPYTATMIGFSKVTNYIFDSLRGSDPSTHQRPPSEMADFLSDAIPGLKINQQEEPGFEVITRI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TBC1D15(64786)
Immunogen
TBC1 domain family member 15 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen TBC1D15 (TBC1 domain family member 15) koduje białko podobne do Ras z nadrodziny białek aktywujących mózgową GTPazę. Działa jako Rab7 GAP regulujący morfologię lizosomalną i funkcjonujący w utrzymaniu zależności od czynnika wzrostu. Oddziałuje z białkiem wiążącym Fis1 i reguluje morfologię mitochondriów. Działa również jako onkoproteina, ponieważ jej regulacja w dół powoduje nowotwory. Destabilizuje również kompleks Numb-p53 i kontroluje samoodnowę komórek macierzystych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72600
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eigen R Peralta et al.
The Journal of biological chemistry, 285(22), 16814-16821 (2010-04-07)
The small GTPase Rab7 promotes fusion events between late endosomes and lysosomes. Rab7 activity is regulated by extrinsic signals, most likely via effects on its guanine nucleotide exchange factor (GEF) or GTPase-activating protein (GAP). Based on their homology to the
Kenta Onoue et al.
Journal of cell science, 126(Pt 1), 176-185 (2012-10-19)
In yeast, C-tail-anchored mitochondrial outer membrane protein Fis1 recruits the mitochondrial-fission-regulating GTPase Dnm1 to mitochondrial fission sites. However, the function of its mammalian homologue remains enigmatic because it has been reported to be dispensable for the mitochondrial recruitment of Drp1
Noori Chai et al.
Brain research, 1728, 146601-146601 (2019-12-18)
Mutations in the C9ORF72 gene are the most common cause of amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Both toxic gain of function and loss of function pathogenic mechanisms have been proposed. Accruing evidence from mouse knockout studies point to a role for
Marlieke Lm Jongsma et al.
The EMBO journal, 39(6), e102301-e102301 (2020-02-23)
The endolysosomal system fulfils a myriad of cellular functions predicated on regulated membrane identity progressions, collectively termed maturation. Mature or "late" endosomes are designated by small membrane-bound GTPases Rab7 and Arl8b, which can either operate independently or collaborate to form
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA013388-100UL4061836302993
HPA013388-25UL4061842792368