Kluczowe dokumenty
DUO84011
Sigma-Aldrich
7480 kulki kompensacyjne flowPLA - czerwone
For flow cytometry standard and multiplex analysis
About This Item
Kod UNSPSC:
23201100
NACRES:
NA.32
Poziom jakości
linia produktu
Duolink®
Formularz
slurry
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
multiplexing: suitable
proximity ligation assay: suitable
fluorescencja
λex 592 nm; λem 624 nm (excitation laser line 532, 561 nm)
przydatność
suitable for fluorescence
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
>Test ligacji zbliżeniowej 7480(7508) umożliwia endogenne wykrywanie interakcji białek, modyfikacji po translacji i poziomów ekspresji białek na poziomie pojedynczej cząsteczki w utrwalonych komórkach i próbkach tkanek.
Zaleca się stosowanie kulek kompensacyjnych 7480 podczas wykonywania eksperymentu multipleksowego (>DUO96001) w celu zaoszczędzenia czasu i kosztów odczynników, zamiast używania cennej próbki. Produkt ten może być wykorzystywany do określania parametrów gromadzenia instrumentów cytometrii przepływowej, informowania o projektowaniu eksperymentów oraz jako kontrola danych kompensacyjnych dla multipleksowanych eksperymentów FlowPLA.
Odwiedź naszą stronę >7480 PLA Resource Center w celu uzyskania informacji na temat przeprowadzania eksperymentu 7480, aplikacji, rozwiązywania problemów i nie tylko.
Aby przeprowadzić kompletny eksperyment 7480 PLA in situ, potrzebne będą dwa przeciwciała pierwotne (PLA, IHC, ICC lub IF validated), które rozpoznają dwa docelowe epitopy. Inne niezbędne odczynniki obejmują parę sond PLA różnych gatunków (jedną PLUS i jedną MINUS), odczynniki do wykrywania, bufory do płukania i podłoże do montażu. Należy pamiętać, że pierwotne przeciwciała muszą pochodzić z tego samego gatunku co sondy PLA 7480. Analiza jest przeprowadzana przy użyciu standardowego sprzętu do cytometrii przepływowej. 7480 Multicolor flow PLA Reagent Pack Zestawy używane z eksperymentem 7480 flowPLA, potrzebne będą utrwalone i permeabilizowane zawieszone komórki oraz co najmniej dwa pierwotne przeciwciała, które specyficznie rozpoznają interesujące białka. Analiza jest przeprowadzana przy użyciu standardowego sprzętu do cytometrii przepływowej. Użytkownik musi dostarczyć utrwaloną zawiesinę komórek i przeciwciała pierwotne. Przetestuj swoje pierwotne przeciwciała (klasy IgG, mono- lub poliklonalne) w standardowym teście immunofluorescencji (IF), immunohistochemii (IHC) lub immunocytochemii (ICC), aby określić optymalne warunki utrwalania, blokowania i miana. Odczynniki 7480 in situ są odpowiednie do stosowania na utrwalonych komórkach, komórkach cytospinowych, komórkach wyhodowanych na szkiełku, utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie (FFPE) lub tkankach (świeżych lub mrożonych). Zalecane są przeciwciała zwalidowane przepływowo.
Pozwól nam wykonać pracę za Ciebie, dowiedz się więcej o naszym Programie Obsługi Klienta, aby przyspieszyć realizację projektów 7480
Wyświetl pełną listę produktów 7480.
Cechy i korzyści
  • Oszczędność czasu i kosztów odczynników dzięki wykorzystaniu kulek do kompensacji zamiast cennych próbek i odczynników multipleksowych.
  • Nie wymaga nadekspresji ani manipulacji genetycznych
  • Wysoka specyficzność (mniej wyników fałszywie dodatnich)
  • Czułość pojedynczej cząsteczki dzięki amplifikacji rolling circle
  • Możliwa względna kwantyfikacja
  • Nie wymaga specjalnego sprzętu
  • Szybsza i prostsza niż FRET
  • Większa dokładność w porównaniu do co-IP
  • Wyniki gotowe do publikacji
Komponenty
This product is comprised of the following:
6.0 - 8.0μm polystyrene beads suitable for use in flow cytometry assays. The bead slurry should have a concentration of 1.5-3.0 million beads/mL. Red beads can be mixed with the negative control compensation (DUO84010), or collected alone.
Informacje prawne
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)