Kluczowe dokumenty
DUO84012
Sigma-Aldrich
7480 kulki kompensacyjne flowPLA - zielone
For flow cytometry standard and multiplex analysis
About This Item
Kod UNSPSC:
23201100
NACRES:
NA.32
Poziom jakości
linia produktu
Duolink®
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
multiplexing: suitable
proximity ligation assay: suitable
fluorescencja
λex 498 nm; λem 523 nm (excitation laser line 488 nm)
przydatność
suitable for fluorescence
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
>Test ligacji zbliżeniowej 7480(7508) umożliwia endogenne wykrywanie interakcji białek, modyfikacji po translacji i poziomów ekspresji białek na poziomie pojedynczej cząsteczki w utrwalonych komórkach i próbkach tkanek.
Zaleca się stosowanie kulek kompensacyjnych 7480 podczas przeprowadzania eksperymentu multipleksowego (>DUO96001), aby zaoszczędzić czas i koszty odczynników, zamiast zużywać cenną próbkę. Należy pamiętać, że te zielone kulki są specyficzne dla zielonego fluoru wykorzystywanego w zestawie 7480 Multicolor FlowPLA, a nie dla zielonego fluoroforu w samodzielnych zestawach 7480 do mikroskopii i przepływu. Ten produkt może być używany do określania parametrów gromadzenia danych za pomocą aparatury do cytometrii przepływowej, informowania o projektowaniu eksperymentów oraz jako kontrola danych kompensacyjnych dla multipleksowanych eksperymentów FlowPLA.
Odwiedź nasze >7480 PLA Resource Center, aby uzyskać informacje na temat przeprowadzania eksperymentu 7480, aplikacji, rozwiązywania problemów i nie tylko.
7480 Multicolor flow PLA Reagent Pack Kits używane z 7480 PLA Multicolor Probemaker Kits umożliwiają multipleksowanie do 4 zdarzeń białkowych z czułym wykrywaniem białek, interakcji białko-białko i modyfikacji białek w populacjach komórek za pomocą cytometrii przepływowej. Do przeprowadzenia eksperymentu 7480 flowPLA potrzebne są utrwalone i permeabilizowane zawieszone komórki oraz co najmniej dwa przeciwciała pierwotne, które specyficznie rozpoznają interesujące białka. Analiza jest przeprowadzana przy użyciu standardowego sprzętu do cytometrii przepływowej. Użytkownik musi dostarczyć utrwaloną zawiesinę komórek i przeciwciała pierwotne.
Przetestuj swoje pierwotne przeciwciała (klasy IgG, mono- lub poliklonalne) w standardowym teście immunofluorescencji (IF), immunohistochemii (IHC) lub immunocytochemii (ICC), aby określić optymalne warunki utrwalania, blokowania i miana. Odczynniki 7480 in situ są odpowiednie do stosowania na utrwalonych komórkach, komórkach cytospinowych, komórkach wyhodowanych na szkiełku, utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie (FFPE) lub tkankach (świeżych lub mrożonych). Zalecane są przeciwciała zwalidowane przepływowo.
Pozwól nam wykonać pracę za Ciebie, dowiedz się więcej o naszym Programie Obsługi Klienta, aby przyspieszyć realizację projektów 7480
Zobacz pełną listę produktów 7480.
Cechy i korzyści
  • Oszczędność czasu i kosztów odczynników dzięki wykorzystaniu kulek do kompensacji zamiast cennych próbek i odczynników multipleksowych.
  • Nie wymaga nadekspresji ani manipulacji genetycznych
  • Wysoka specyficzność (mniej wyników fałszywie dodatnich)
  • Czułość pojedynczej cząsteczki dzięki amplifikacji rolling circle
  • Możliwa względna kwantyfikacja
  • Nie wymaga specjalnego sprzętu
  • Szybsza i prostsza niż FRET
  • Większa dokładność w porównaniu do co-IP
  • Wyniki gotowe do publikacji
Komponenty
This product is comprised of the following:
6.0 - 8.0μm polystyrene beads suitable for use in flow cytometry assays. The bead slurry should have a concentration of 1.5-3.0 million beads/mL. Green beads can be mixed with the negative control compensation (DUO84010), or collected alone.
Informacje prawne
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)