Merck
DMPS2X
Sigma-Aldrich
Dimethylpolysiloxane
viscosity 20 cSt (25 °C)(lit.)
Synonim(y):
Polydimethylsiloxane
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
23151817
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.56
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
~2,000
lepkość
20 cSt(25 °C)(lit.)
ciąg SMILES
[Si](=O)(C)C
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
Klucz InChI
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dimetylopolisiloksan jest stosowany w chromatografii białek i chromatografii powinowactwa. Dimetylopolisiloksan został użyty do określenia, że poposiłkowa odpowiedź zapalna po spożyciu podgrzanych olejów u osób otyłych jest zmniejszona przez obecność związków fenolowych.
Clear, colorless fluid polymer useful as a stationary phase in gas chromatography and as an anti-foaming agent.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
609.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
321 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A Perez-Herrera et al.
Molecular nutrition & food research, 56(3), 510-514 (2011-12-14)
Heating during the process of cooking alters the chemical properties of foods and may affect subsequent postprandial inflammation. We tested the effects of four meals rich in different oils subjected to heating on the postprandial inflammatory metabolism of peripheral blood
Vyacheslav N Fishman et al.
Chemosphere, 84(7), 913-922 (2011-07-09)
The applicability of three different Silphenylene Silicone co-polymer (Si-Arylene) GC stationary phases (J&W Scientific DB-5ms, Varian VF-5ms, and VF-Xms) has been evaluated for the separation of all 136 tetra- through the octa- chlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) and chlorinated dibenzofurans (PCDF) from
Mara I Orozco et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(13), 7194-7202 (2011-06-08)
The influence of deep frying, mimicked by 20 heating cycles at 180 °C (each cycle from ambient temperature to 180 °C maintained for 5 min), on the unsaponifiable fraction of vegetable edible oils represented by three characteristic families of compounds