Kluczowe dokumenty
CLS766113
Pyrex® pennyhead stopper
stopper joint: 13
Synonim(y):
glass stopper, glass stoppers, stoppers, Corning® 7660
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
Materiały
glass
Połączenie
joint: stopper13
producent / nazwa handlowa
Corning 7661-13
Opis ogólny
Ground zone length indicates its greatest diameter (mm).
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.