Kluczowe dokumenty
CLS6753
Corning® LSE 71 Liter Shaking Incubator
AC/DC input 120 V AC
Synonim(y):
Inkubator o dużej pojemności
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
Materiały
cold-rolled stainless steel housing
stainless steel interior (mirrored)
Właściwości
fits flask 4 x 1L, 5 x 500 mL, 9 x 250 mL, 16 x 125 mL
Parametry
20-300 rpm shaking frequency
5-80 °C (Temperature Increments: 0.1 deg. C)
komora szer. × śr. × wys.
44.2 cm × 39.6 cm × 40.6 cm
zewnętrzne szer. × śr. × wys.
57.4 cm × 54.4 cm × 63.5 cm
rozmiar
71 L
Opis ogólny
Ten wysokowydajny inkubator z wytrząsaniem ma pełnowymiarowe szklane drzwi i wewnętrzne oświetlenie, które umożliwia łatwe przeglądanie próbek bez zakłócania zawartości komory. Konwekcja mechaniczna zapewnia bezpieczne, stabilne środowisko temperaturowe i szybki powrót temperatury w komorze po otwarciu drzwi. Maksymalna pojemność wynosi 4 x 2L/6 x 1L kolb.
Cechy i korzyści
  • Wyjątkowa jednorodność temperatury
  • Duży obszar podglądu dla niezakłóconego monitorowania próbek
  • Szeroki zakres temperatur
  • Wiele opcji półek
  • Precyzyjny mechanizm wytrząsania
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)