CLS64062L
PYREX® economy Squibb separatory funnel
polyethylene stopper, PTFE stopcock, pack of 1 ea
Synonim(y):
lejek do nalewania
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
Polecane produkty
Materiały
PTFE stopcock
polyethylene stopper
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 6406-2L
obudowa wys. × śr. zewn.
482 mm × 152.4 mm
pojemność
2 L
2 L
20000 mL
trzon dł. × śr. zewn.
52 mm × 7 mm
Opis ogólny
Te ekonomiczne lejki separacyjne zostały zaprojektowane z myślą o ograniczeniu kosztów wymiany poprzez zapewnienie wymiennych komponentów. Solidne, wytrzymałe lejki zostały zaprojektowane z myślą o długiej żywotności i maksymalnym bezpieczeństwie. Wymienny zespół kurka ma prostą nakrętkę blokującą gwint i kołnierz, które zapewniają, że korek nie wypadnie podczas użytkowania. Końcówka ma trzpień o średnicy zewnętrznej 7 mm, który jest również wymienny. Szlifowana końcówka zapewnia lepszy chwyt i zapobiega wypadnięciu końcówki.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)