Kluczowe dokumenty
CLS5650P100
Corning® reusable volumetric flask, Class A
perfluoroalkoxy copolymer, size 100 mL, with GL-18 screw cap
Synonim(y):
Pojemnik Corning
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
long
perfluoroalkoxy copolymer
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Screw cap
opakowanie
pack of 1
case of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5650P-100
wys. × śr. zewn.
165 mm × 63 mm
rozmiar
100 mL
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)