Kluczowe dokumenty
CLS3656
Corning® 384 well microplate
clear polypropylene, round bottom, sterile, lid: no, pack of 25
Synonim(y):
384 multiwell plate, 384 well assay plate, 384 well general storage plate, 384 well microplate, 384 well microtiter plate, 384 well plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiały
clear bottom
clear polypropylene
round bottom
square wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid: no
skirt
microplate for general storage and assays
plate format: 384 well standard
opakowanie
case of 100
pack of 25
producent / nazwa handlowa
Corning 3656
rozmiar
384 wells
pojemność dołka
95 μL
pojemność robocza dołka
15-70 μL
kolor
clear
przydatność
suitable for (cell cuture)
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
  • Resistant to many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
  • Certified DNase- and RNase-free
  • Total well volume 95 μL; working volume 15-70 μL
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)