CLS3825
Corning® 384 well plates
white polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid: no, pack of 10
Synonim(y):
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear wells
flat bottom
white bottom
white polystyrene
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt
opakowanie
pack of 10
case of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 3825
rozmiar
384 wells
pojemność dołka
50 μL
kolor
white
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
- 1240 Płytki 384-dołkowe, białe, płaskie dno z polistyrenu o małej objętości, 384-dołkowe, mają zastosowanie do jednorodnych testów luminescencyjnych i jednorodnych testów fluorescencyjnych z rozdzielczością czasową (HTRF).
- Niepoddana obróbce mikropłytka bez pokrywki i niesterylna
- Zaprojektowana w celu zmniejszenia wzajemnego oddziaływania między dołkami podczas testów fluorescencyjnych i luminescencyjnych.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)