Kluczowe dokumenty
CLS8509
Corning® 384 2D Barcoded Storage Tubes
black polypropylene, round bottom, with generic barcode, non-sterile, lid: no, pack of 384
Synonim(y):
sample tube
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiały
black polypropylene
black wells
round bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
opakowanie
pack of 384
case of 7680
producent / nazwa handlowa
Corning 8509
Parametry
-80-110 °C temp. range
Długość
14 mm
pojemność
120 μL
rozmiar
384 wells
wys. probówki
16.9 mm , with cap
pojemność robocza
100 μL
kolor
black
Opis ogólny
The 2D storage tube line is a superior storage solution designed to provide maximum identification.
Features include:
  • IDENTIFICATION - Synchronized 2D and linear bar code - unlike any other in the market
  • INFORMATION - 14 x 14 dot 2D bar code
  • BAR CODE STABILITY - Laser-etched, not an attached label
  • COMPOUND COMPATIBILITY - Polypropylene construction throughout
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)