Kluczowe dokumenty
CLS3570BC
Corning® 384 well microplate, low volume
Tissue Culture (TC)-treated surface, white polystyrene, flat bottom white, sterile, with generic barcode, lid, pack of 10
Synonim(y):
384 multiwell plate, 384 well barcode plate, 384 well microplate, 384 well microtiter plate, 384 well plate, 384 well plate with generic barcode
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
Materiały
flat bottom white
square white wells
white bottom
white polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt
with generic barcode
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
Corning 3570BC
rozmiar
384 wells
pojemność dołka
112 μL
dołki
384 wells
pojemność robocza
20-80 μL
przydatność
suitable for (cell cuture)
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS3570BC-10EA4061833884249
CLS3570BC-50EA4061833879191