CLS356270
Corning® PureCoat™ Collagen I Peptide Multiwell Plate
well size 6 wells, sterile, lid
Synonim(y):
Płytka do hodowli komórek, płytka do hodowli komórek powlekana tworzywem sztucznym
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile
Właściwości
lid
opakowanie
pkg of 10 ea (2 packs of 5)
producent / nazwa handlowa
Corning 356270
rozmiar
6 well
rozmiar dołka
6 wells
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS356270 | 4065270189790 |