Merck
CLS354444
Corning® BioCoat Collagen I Inserts
pore size 0.4 μm, PET, size 24 well
Synonim(y):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
Materiały
PET
opakowanie
pkg of 24 ea (2 packs )
producent / nazwa handlowa
Corning 354444
rozmiar
24 well
wielkość porów
0.4 μm
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Cell culture
Informacje prawne
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1