Kluczowe dokumenty
CLS354600
Corning® BioCoat Matrigel® Matrix Thin Layer Culture Dish
diam. 100 mm
Synonim(y):
Naczynie do hodowli komórek, plastikowe naczynie do hodowli komórek, powlekane naczynie do hodowli komórek
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
Właściwości
lid
opakowanie
pkg of 10 ea (1 pack )
producent / nazwa handlowa
Corning 354600
Średnica
100 mm
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Hodowla komórkowa
Informacje prawne
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)