Kluczowe dokumenty
CLS354150
Corning® BioCoat (Matrigel®) Angiogenesis System: Microplate
well size 96 wells, clear black wells
Synonim(y):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiały
clear black wells
Właściwości
lid: no
opakowanie
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
producent / nazwa handlowa
Corning 354150
rozmiar dołka
96 wells
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Cell culture
Informacje prawne
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3