Kluczowe dokumenty
CLS354540
Corning® BioCoat 24 well plates
3 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface PET pkg of 24 ea (4 packs )Tissue Culture (TC)-treated surface
Synonim(y):
Płytka do hodowli komórek, płytka do hodowli komórek powlekana tworzywem sztucznym
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Nazwa produktu
Corning® BioCoat Collagen I Inserts, pore size 3 μm, PET, size 6 well
Materiały
PET
opakowanie
pkg of 24 ea (4 packs )
producent / nazwa handlowa
Corning 354540
rozmiar
6 well
wielkość porów
3 μm
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Hodowla komórkowa
Informacje prawne
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)