CLS356697
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Microplate
well size 384 wells, clear black wells
Synonim(y):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear black wells
Właściwości
lid: no
opakowanie
pkg of 80 ea (4 packs of 80)
producent / nazwa handlowa
Corning 356697
rozmiar dołka
384 wells
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)