CLS354486
Corning® BioCoat™ Collagen I Cell Culture Flask
capacity 150 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Synonim(y):
kolba do hodowli komórkowych, plastikowa kolba do hodowli komórkowych, kolba powlekana
About This Item
Polecane produkty
Materiały
rectangular flask
Właściwości
vented Cap
canted neck
opakowanie
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
producent / nazwa handlowa
Corning 354486
pojemność
150 cm2
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)