CLS356485
Corning® BioCoat™ Collagen Cell Culture Flask
capacity 75 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Synonim(y):
kolba do hodowli komórkowych, plastikowa kolba do hodowli komórkowych, kolba powlekana
About This Item
Polecane produkty
Materiały
rectangular flask
Właściwości
vented Cap
canted neck
opakowanie
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
producent / nazwa handlowa
Corning 356485
pojemność
75 cm2
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS356485 | 4065270189998 |