Kluczowe dokumenty
CLS354484
Corning® BioCoat Collagen I Cell Culture Flask
capacity 25 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Synonim(y):
kolba do hodowli komórkowych, plastikowa kolba do hodowli komórkowych, kolba powlekana
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiały
rectangular flask
Właściwości
vented Cap
canted neck
opakowanie
pkg of 10 ea (1 pack of 10)
producent / nazwa handlowa
Corning 354484
pojemność
25 cm2
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Hodowla komórkowa
Informacje prawne
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)