CLS354523
Corning® BioCoat™ Collagen IV Cell Culture Flask
capacity 75 cm2, rectangular flask, canted neck, cap, with Plug Seal Cap
Synonim(y):
kolba do hodowli komórkowych, plastikowa kolba do hodowli komórkowych, kolba powlekana
About This Item
Polecane produkty
Materiały
rectangular flask
Właściwości
cap with Plug Seal Cap
canted neck
opakowanie
pkg of 10 ea (2 packs of 10)
producent / nazwa handlowa
Corning 354523
pojemność
75 cm2
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)