CLS354401
Corning® BioCoat™ Collagen I Culture Dish
diam. 60 mm
Synonim(y):
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
lid
opakowanie
pkg of 20 ea (1 pack )
producent / nazwa handlowa
Corning 354401
Średnica
60 mm
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1