Kluczowe dokumenty
CLS351152
Corning® FluoroBlok Permeable Support
plate wells 24 well, with 8.0 um Colored PET Membrane, sterile
Synonim(y):
Permeable Support
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
sterylność
sterile
Właściwości
lid: no
with 8.0 um Colored PET Membrane
opakowanie
case of 48 ea (Individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Corning 351152
plate wells
24 well
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
Corning® FluoroBlok 24 Well Plate Permeable Support with 8.0μm Colored PET Membrane, Sterile, 1/Pack, 48/Case
Zastosowanie
Cell Culture
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)