Kluczowe dokumenty
CLS33980300
Pyrex® 47 mm microfiltration assembly
funnel capacity 300 mL
Synonim(y):
lab equipment accessory
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiały
glass housing
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning
pojemność lejka
300 mL
śr. szyjki
33-41 mm
pojemność
300 mL capacity
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)