Kluczowe dokumenty
CLS3356
Corning® 96 Well Storage Microplate
round bottom, black polypropylene, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
Synonim(y):
Storage Microplate
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiały
black bottom
black polypropylene
round bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
producent / nazwa handlowa
Corning 3356
opakowanie
bag of 25 ×
rozmiar
96 wells
pojemność dołka
360 μL
pojemność robocza dołka
75-200 μL
kolor
black
typ wiązania
non-treated surface
Cechy i korzyści
  • Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
  • Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
  • Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
  • RNase-/DNase-free.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.